Principaux documents
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
Synonyme(s) :
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
10 G
412,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
412,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(COCH3)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mw ~500,000 by GPC
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Température de transition
Tg 28 °C
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable