401714
Vinyl propionate
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
Vinyl propanoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Contient
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup