191124
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~216,000 by LS, average Mn ~80,000, powder
Synonyme(s) :
Maleic acid-methyl vinyl ether copolymer, Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether), Vinyl methyl ether-maleic acid copolymer
150,00 $
About This Item
150,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
Chaîne SMILES
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
Clé InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable