181544
Poly(isobutyl methacrylate)
average Mw ~70,000, crystalline
Synonyme(s) :
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Poids mol.
average Mw ~70,000
Impuretés
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Température de transition
Tg 55 °C
Densité
1.09 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable