Principaux documents
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Synonyme(s) :
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
About This Item
Formule linéaire :
(C7H12O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
1.2 (37 °C, vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Poids mol.
average Mw ~99,000 by GPC
Composition
solids, 25-30 wt. %
Concentration
in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Température de transition
Tg -49 °C
Densité
1.087 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Unit weight does not include weight of solvent.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4.0 °C