182214
Poly(methyl acrylate) solution
average Mw ~40,000 by GPC
Synonyme(s) :
Acrylic acid methyl ester polymer, Methyl acrylate homopolymer
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
~896 °F
Poids mol.
average Mw ~40,000 by GPC
Concentration
~40 wt. % (in toluene)
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Température de transition
Tg 9 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)C=C
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup