Principaux documents
180777
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-m-toluidine
97%
Synonyme(s) :
3-(Dimethylamino)toluene, 3-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-m-toluidine, N,N,3-Trimethylaniline, N,N,3-Trimethylbenzenamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.55 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyl-m-toluidine may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup