494208
N-Methyl-p-toluidine
98%
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83.89 °C - closed cup