180556
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥85%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥85%
Indice de réfraction
n20/D 1.5207 (lit.)
pb
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Clé InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup