294675
trans-2,cis-6-Nonadienal
95%
Synonyme(s) :
Violet leaf aldehyde
72,30 $
About This Item
72,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
Clé InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter