Principaux documents
180335
Supelco
3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
99%
Synonyme(s) :
Sodium 3-(trimethylsilyl)propionate, TMSP
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.24
Beilstein:
4021529
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Essai
99%
Chaîne SMILES 
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O