329452
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter