Principaux documents
178969
Sigma-Aldrich
Tri-sec-butylborane solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Tris(1-methylpropyl)borane
About This Item
Formule linéaire :
[C2H5CH(CH3)]3B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.799 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clé InChI
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Allylic alkylations for synthesis of unsaturated aldehydes and alcohols
  • Cis-addition of carbon-hydrogen bonds of pyrroles and thiophenes to alkynes
  • Borane-induced radical reduction of alkenyl and alkynyliodanes
  • Initiating polymerization for synthesis of polymethylenes and ethylene-propylene
  • Asymmetric synthesis of vinylglycidols
  • Asymmetric addition of alcohols to vinyl epoxides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C