Principaux documents
220760
Sigma-Aldrich
K-Selectride® solution
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Synonyme(s) :
Potassium tri-sec-butylborohydride solution
100 ML
278,00 $
800 ML
1 420,00 $
278,00 $
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
278,00 $
800 ML
1 420,00 $
About This Item
Formule linéaire :
K[CH(CH3)CH2CH3]3BH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
278,00 $
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Reducing reagent
Reactant for:
  • Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
  • Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
  • Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Stereoselective reducing agent for ketones.[1][2][3] Hydride employed in regioselective reactions with transition metal ligands.[4][5]
Informations légales
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Marlen Putz et al.
Frontiers in chemistry, 8, 435-435 (2020-06-09)
Trenbolone is a synthetic anabolic-androgenic steroid, which has been misused for performance enhancement in sports. The detection of trenbolone doping in routine sports drug testing programs is complex as methods utilizing gas chromatography/mass spectrometry are complicated by unspecific derivatization products
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1992)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1747-1747 (1993)
Aldrichimica Acta, 7, 55-55 (1974)
Journal of Organometallic Chemistry, 462, 353-353 (1993)