MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Dideuterosulfuric acid solution
10 G
59,60 $
25 G
100,00 $
50 G
182,00 $
100 G
308,00 $
59,60 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
59,60 $
25 G
100,00 $
50 G
182,00 $
100 G
308,00 $
About This Item
Formule linéaire :
D2SO4/D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352322
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
59,60 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Forme
liquid
Concentration
96-98 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4175
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Catégories apparentées
Description générale
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Application
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in