239763
1-Decanol
≥98%
Synonyme(s) :
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
231 °C (lit.)
Pf
5-7 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup