Principaux documents
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
5 G
96,70 $
50 G
485,00 $
100 G
730,00 $
96,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
96,70 $
50 G
485,00 $
100 G
730,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ND4OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
96,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Concentration
25 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.334
Densité
1.056 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter