It is a gas packaged in a 280 mL carbon steel cylinder.
171441
Trifluoroiodomethane
99%
Synonyme(s) :
Iodotrifluoromethane, Perfluoromethyl iodide, Trifluoromethyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
−22.5 °C (lit.)
Pf
<−78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
FC(F)(F)I
InChI
1S/CF3I/c2-1(3,4)5
Clé InChI
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)
-
What kind of packaging is in the 25 grams. Is it a gas, liquid, or solid? Thanks