Principaux documents
794465
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-TMG Reagent
Synonyme(s) :
TMG-CF3CF2I, Tetramethylguanidine-pentafluoroethyl iodide adduct
5 ML
283,00 $
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
283,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13F5IN3
Poids moléculaire :
361.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Densité
1.53 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
iodo
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.C2F5I/c1-7(2)5(6)8(3)4;3-1(4,5)2(6,7)8/h6H,1-4H3;
Clé InChI
ZFIASFCSDAHOLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.