Principaux documents
270180
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Synonyme(s) :
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
25 MG
241,00 $
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
241,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
pb
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Clé InChI
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful spin label for studying biological systems.
Used to study molecular diffusion into horse spleen ferritin and has been shown to be an effective nonthiol radioprotector.
Used in pharmacological studies of myeloperoxidase-mediated hypochlorous acid production inhibition
Reactant involved in:
  • Reduction reactions with nitroxides
  • Synthesis of adenosine methycarboxamides for use as cardioprotectants
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
X Yang et al.
Biophysical journal, 78(4), 2049-2059 (2000-03-29)
The detailed kinetics of permeation and effusion of small nitroxide spin probe radicals with the protein shells of horse spleen ferritin (HoSF) and human H-chain ferritin (HuHF) and a 3-fold channel variant D131H+E134H of HuHF were studied by electron paramagnetic