371343
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, free radical
97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
99-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H22NO3/c1-15(2)10-13(11-16(3,4)17(15)19)20-14(18)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3
Clé InChI
MJEDTBDGYVATPI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable