Principaux documents
155241
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-piperidinemethanol
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, NSC 45464
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4823 (lit.)
pb
79-80 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCCCC1CO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The standard molar energy of combustion of 1-Methyl-2-piperidinemethanol has been studied[1].
Application
Reactant for synthesis of:
Selective MCH1R antagonists
Human GnRH receptor antagonists
Dual vascular endothelial growth factor receptor-2 and fibroblast growth factor receptor 1 inhibitors
Radioiodinatable brain imaging agents for CB1 cannabinoid receptor
GABAA receptor agonists at the α3 subunit
Carbamates and N-alkylimidazoles from reaction of carbonyldiimidazoles with alcohols
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Standard molar enthalpies of formation of 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-piperidineethanol, and 2-piperidineethanol.
Ribeiro da Silva, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(11), 1461-1466 (2006)