116068
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4804 (lit.)
Point d'ébullition
199-202 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
Clé InChI
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst used for enantioselective synthesis
Amine quencher used during synthesis of photoacid generators for ArF lithography
Adsorbent for capture and release of pressurized carbon dioxide for greenhouse gas control
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup