95585
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 0.5 μm
Synonyme(s) :
Monodisperse polystyrene latex particles (0.5 μm), monodisperse polystyrene microbeads (0.5 μm), monodisperse polystyrene microspheres (0.5 μm), polystyrene monodisperse microparticles (0.5 μm), Size standards
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
particles
Réticulation
0 % cross-linked
Concentration
2% (solids)
Taille des particules
0.5 μm std dev <0.05 μm
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Remarque sur l'analyse
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?