Documents
15505
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.23
Numéro Beilstein :
2051735
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −8.5±1°, c = 1% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
80-82 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
Clé InChI
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable