Key Documents
154229
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthonitrile
99%
Synonyme(s) :
1-Cyano-4-methoxynaphthalene
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC10H6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
Clé InChI
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxy-1-naphthonitrile was used in the preparation of 1(endo),8b-dicyano-4-methoxy-1,2,2a-trihydrocyclobuta[a]naphthalene. It was also used to synthesize substituted azocin-2(1H)-ones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The synthesis of azocine derivatives by the photocycloaddition of phenols to 1-naphthonitrile and 4-methoxy-1-naphthonitrile.
Al-Jalal NA.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 54(1), 99-104 (1990)
The photocycloaddition of 4-methoxy-1-naphthonitrile and 2-methoxy-1-naphthonitrile with acrylonitrile and 3, 4-dihydro-2H-pyran: Facile additions in sunlight.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 51(3), 429-436 (1990)