Principaux documents
154571
Sigma-Aldrich
1-Methoxynaphthalene
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl 1-naphthyl ether, NSC 5530
50 G
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
201,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H7OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Beilstein:
774884
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.621 (lit.)
pb
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
Clé InChI
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methoxynaphthalene was used to study the peroxygenase activity of CcP[1]. It was also used to synthesize prenyl naphthalen-ols[2].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
James E Erman et al.
BMC biochemistry, 14, 19-19 (2013-07-31)
The cytochrome P450s are monooxygenases that insert oxygen functionalities into a wide variety of organic substrates with high selectivity. There is interest in developing efficient catalysts based on the "peroxide shunt" pathway in the cytochrome P450s, which uses H2O2 in
Kazutoshi Shindo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(3), 505-510 (2011-03-11)
We performed combinational bioconversion of substituted naphthalenes with PhnA1A2A3A4 (an aromatic dihydroxylating dioxygenase from marine bacterium Cycloclasticus sp. strain A5) and prenyltransferase NphB (geranyltransferase from Streptomyces sp. strain CL190) or SCO7190 (dimethylallyltransferase from Streptomyces coelicolor A3(2)) to produce prenyl naphthalen-ols.