Principaux documents
15258
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) dicarbonyl chloride
≥98.0% (CH)
Synonyme(s) :
Dichlorodicarbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Ruthenium(II)bis(triphenylphosphine)dichlorocarbonyl
1 G
349,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
349,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2Ru(CO)2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
752.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (CH)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Ru](Cl)(C#[O])(C#[O])([PH](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[PH](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;;;/h2*1-15H;;;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
PXURRFCLQDNZOY-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tao Jia et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(46), e2001343-e2001343 (2020-10-28)
Multimodal synergistic therapy based on photodynamic therapy (PDT), photothermal therapy (PTT), and chemodynamic therapy (CDT) has attracted increasing attention in cancer therapy. However, the scant therapeutic efficiency is always a barrier for further application. Herein, a smart tumor microenvironment (TME)
Questions
  1. where is the 1H ,13C and 31P NMR
    1 answer
    1. Unfortunately, NMR testing is not performed on this product.