177970
Pyridine-d5
"100%", ≥99.96 atom % D
Synonyme(s) :
Pentadeuteropyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.96 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.05% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
Point d'ébullition
114.4 °C (lit.)
Pf
-41 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Description générale
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C