Principaux documents
W273309
Sigma-Aldrich
Methyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzene acetic acid methyl ester, Methyl 2-phenylacetate, Phenyl-acetic acid methyl ester
W273309-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
107,00 $
10 KG
595,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W273309-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
107,00 $
10 KG
595,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro FEMA:
2733
Beilstein:
878795
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2155
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.783
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
honey; floral; spicy; sweet
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; floral; spicy; sweet
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl phenylacetate has been identified in the volatile fraction of beewax absolute oil[1], dried fruiting bodies of Boletus auripes[2], Chinese fermented black soybeans[3] and peated malt.[4]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
211.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Studies on the volatile components of peated malt. III. Identification of acidic and basic components
Deki M and Yoshimura M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 22(8), 1760-1764 (1974)
Study on Volatile Constituents of Absolute Oil of Beeswax [J].
Sumin YXLJZ.
Flavour Fragrance Cosmetics, 4, 002-002 (2003)
Analysis of Volatile Components of Boletus auripes Pk. by GC-MS.
Li W, et al.
Journal of Food Science and Technology, 8, 016-016 (2012)
Comparison of volatile flavor components in four kinds of Chinese fermented black soybeans (Glycine max (L.) Merrill) by HS-SPME-GC/MS and chemometrics.
Xiao ZB, et al.
Food Science and Technology Research, 17(4), 319-326 (2011)
Miriam Frida Karlsson et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(13), 5903-5909 (2009-06-06)
The Guatemalan moth Tecia solanivora is an invasive pest of potato in Central and South America. The larvae infest potato tubers in the field as well as in storage facilities. The headspace of potato foliage and potato tubers was studied