Principaux documents
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid
1 G
80,10 $
10 G
380,00 $
80,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,10 $
10 G
380,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
102-107 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
Clé InChI
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable