149691
Thiazolidine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5508 (lit.)
Point d'ébullition
72-75 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CSCN1
InChI
1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Clé InChI
OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup