147400
N-Ethylacetamide
99%
Synonyme(s) :
Acetamidoethane, N-Acetylethylamine
191,00 $
About This Item
191,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
90-92 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES
CCNC(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-5-4(2)6/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
PMDCZENCAXMSOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :