145467
2-Chlorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
227 °C (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable