Principaux documents
327220
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
97%
1 KG
80,40 $
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
80,40 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Beilstein:
1698098
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
pb
232 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
Clé InChI
JCTXKRPTIMZBJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Fabrian Brenz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(2), 307-319 (2016-11-29)
Polyesters (PESs) are gaining more importance on the food contact material (FCM) market and the variety of properties and applications is expected to be wide. In order to acquire the desired properties manufacturers can combine several FCM-approved polyvalent carboxylic acids
Akiko Fujita et al.
PloS one, 15(2), e0229269-e0229269 (2020-02-23)
Psychiatric disorders including depression and anxiety comprise a broad range of conditions with different symptoms. We have developed a mouse model of depression/anxiety in mice deficient in the St3gal4 gene. In this study, we performed a comparative analysis of urinary