Principaux documents
141224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Cl)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
Beilstein:
1932657
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
Densité
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-6-fluorotoluene reaction with SO− -4 has been studied by pulse radiolysis[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F
Point d'éclair (°C)
46 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pulse radiolysis study of the reactions of SO− -4 with some substituted benzenes in aqueous solution.
Merga G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(4), 597-604 (1994)