141038
2-Hydroxybenzonitrile
99%
Synonyme(s) :
2-Cyanophenol, Salicylonitrile
86,80 $
About This Item
86,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
pb
149 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
92-95 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Clé InChI
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable