Principaux documents
M24809
Sigma-Aldrich
4′-Methoxypropiophenone
≥99%
25 G
123,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
123,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5465 (lit.)
pb
273-275 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Mence Najdoska-Bogdanov et al.
Natural product communications, 11(3), 423-429 (2016-05-14)
Two extraction methods for subsequent gas chromatographic (GC) determination of volatiles from freshly harvested and aged fennel fruit samples (Foeniculum vulgare Mill.,ssp. vulgare var. dulce) have been compared. Hydrodistillation followed by GC-FID and GC-MS analysis was used as a standard
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that