153931
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone
98%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone
60,40 $
About This Item
60,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
65-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable