Principaux documents
S433764
TETRAMETHYLAMMONIUM TRIBROMIDE
AldrichCPR
S433764-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S433764-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H12Br3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.859
Numéro MDL:
261,00 $