Principaux documents
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
100 ML
118,00 $
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
118,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
215-895-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
60-62 °C/19 hPa
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup