129682
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.612 (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2nc(C)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS/c1-6-10-8-4-3-7(11-2)5-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup