Documents
517852
Sigma-Aldrich
Iodoform-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
Triiodomethane-d
About This Item
Formule linéaire :
CDI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pf
120-123 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(I)(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
OKJPEAGHQZHRQV-MICDWDOJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable