Principaux documents
65250
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyphthalate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dimethyl 4-methoxybenzene-1,2-dicarboxylate
10 ML
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
427,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Beilstein:
2373838
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥97.0% (GC)
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.531
pb
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves