Principaux documents
129631
Sigma-Aldrich
2-Mesitylenesulfonic acid dihydrate
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate
25 G
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
120,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Beilstein:
1961501
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
Clé InChI
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mesitylenesulfonic acid dehydrate was used in the preparation of tert-Butyl (2S,4S)-N,N-di-tert-butoxycarbonyl-5-fluoroleucine[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of