1197007
USP
Diethyltoluamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
6.7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Famille d'API
diethyltoluamide
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Diethyltoluamide Topical Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup