Principaux documents
122068
Sigma-Aldrich
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
10 G
136,00 $
50 G
438,00 $
250 G
1 630,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
136,00 $
50 G
438,00 $
250 G
1 630,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
2070991
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
Description générale
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one acts as substrate and undergoes zinc triflate-catalyzed Mukaiyama-Michael reaction with 3-TBSO-substituted vinyldiazoacetate to yield functionalized 3-keto-2-diazoalkanoates[1].
Application
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one was used as starting reagent for enantioselective total synthesis of (-)-epibatidine[2].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yu Liu et al.
Organic letters, 12(19), 4304-4307 (2010-09-03)
Enedione-diazoesters formed from 3-TBSO-2-diazo-3-butenoates undergo base-catalyzed pericyclization that with dinitrogen extrusion and methyl migration provide a novel and efficient route to 2-carboalkoxyresorcinols. Intercepting the intermediate enolate anion with methyl vinyl ketone leads to the corresponding 4-substituted 2-carboalkoxyresorcinol and suggests generalization
Bifunctional thiourea-catalyzed enantioselective double Michael reaction of ?, d-unsaturated ?-ketoester to nitroalkene: asymmetric synthesis of (-)-epibatidine.
Hoashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9185-9188 (2004)