116173
2-Bromo-3-pyridinol
99%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3-hydroxypyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
185-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
Clé InChI
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable