116025
Mandelonitrile
technical grade
Synonyme(s) :
α-Hydroxyphenylacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, Mandelic acid nitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.530 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
Densité
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
Clé InChI
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup