Principaux documents
39760
Supelco
2,3-Dimethylbutane
analytical standard
Synonyme(s) :
Diisopropyl
5 ML
129,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
129,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
~7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
pb
58 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Densité
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,3-Dimethylbutane is a chemical, which can undergo photo oxidation with nitrogen oxides to give carbon monoxide and acetone as the major products.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Desk Reference, Fourth Edition (2007)
2,3-Dimethylbutane. CAS# 79-29-8.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 111-118 (1999-10-28)
M Imbriani
Giornale italiano di medicina del lavoro, 15(5-6), 133-138 (1993-09-01)
We have considered the opportunity of using some inert vapours (2-3 Dimethylbutane, 2 Methylpentane, n-Hexane) to measure the pulmonary capillary blood flow (Qc). The measurements were performed by means of a gas chromatograph connected with a mass spectrometer. The alpha
Xiaowu Chen et al.
Analytica chimica acta, 836, 61-71 (2014-07-01)
A novel method based on the strategy of N-phosphorylation labeling is described for quantification of twenty natural amino acids in human serum by reversed-phase liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (RP-LC/ESI-MS). The derivatization reaction was easily performed in one-pot reaction under